Learn More
(R)-4-Metoxi Propranolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-4-Methoxy Propranolol |
| CAS | 437999-44-5 |
| Fórmula molecular | C17 H23 N O3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO3/c1-12(2)18-10-13(19)11-21-17-9-8-16(20-3)14-6-4-5-7-15(14)17/h4-9,12-13,18-19H,10-11H2,1-3H3/t13-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(OC[C@H](O)CNC(C)C)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (2R)-1-(4-metoxinaftaleno-1-il)oxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 289.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.1678 |