Learn More
(R)-(+)-4'-hidroxifenil carvedilol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-4'-Hydroxyphenyl Carvedilol |
| CAS | 1217770-29-0 |
| Fórmula molecular | C24 H26 N2 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phenol, 4-[2-[[(2R)-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-methoxy-, 4-[2-[[(2R)-3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-methoxyphenol, (R)-(+)-4'-Hydroxyphenyl carvedilol, (R)-4'-Hydroxyphenylcarvedilol, (R)-4-Hydroxycarvedilol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-23-13-16(27)9-10-21(23)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3/t17-/m1/s1 |
| SMILES | COc1cc(O)ccc1OCCNC[C@@H](O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-[[(2R)-3-(9H-carbazol-4-iloxi)-2-hidroxipropil]amino]etoxi]-3-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 422.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.1842 |