Learn More
(R)-4-(Hidroximetil)oxazolidina-2-ona, TRC
Código de producto. 17932535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932535 1 g 1 g
17992725 2.5 g 2.50 g
17972065 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8053001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132682-23-6
Fórmula molecular C4H7NO3
Peso molecular (g/mol) 117.1
Sinónimo (4R)-4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxazolidinone
Nombre IUPAC (4R)-4-(hidroximetil)-1,3-oxazolidina-2-una
SMILES OC[C@@H]1COC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO3/c6-1-3-2-8-4(7)5-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.0426