Learn More
(R)-(+)-4-hidroxi-2-pirrolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone |
| CAS | 22677-21-0 |
| Fórmula molecular | C4H7NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (R)-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, (4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (4R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one, (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CNC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-hidroxipirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 101.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0477 |