Learn More
(R)-(+)-4-Hidroxi-2-pirrolidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11926591 5 g 5 g
11916591 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443820050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22677-21-0 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22677-21-0
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.11
Número MDL MFCD00273364
Clave InChI IOGISYQVOGVIEU-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo r-4-hydroxypyrrolidin-2-one, r-+-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, r-4-hydroxy-2-pyrrolidone, 4r-4-hydroxypyrrolidin-2-one, r-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, 4r-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, r-4-hydroxy-pyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 4-hydroxy-, 4r, r-+-4-hydroxy-2-pyrrolidone, rhpd
PubChem CID 185505
Nombre IUPAC (4R)-4-hidroxipirrolidin-2-ona
SMILES O[C@H]1CNC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Punto de fusión 155°C to 156°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Rotación específica 59.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.11
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.