Learn More
(R)-(4-clorofenil)(fenil)metanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(4-Chlorophenyl)(phenyl)methanamine |
| CAS | 163837-57-8 |
| Fórmula molecular | C13 H12 Cl N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzenemethanamine, 4-chloro-α-phenyl-, (αR)-, (-)-4-Chlorobenzhydrylamine, (-)-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]amine, (R)-α-(4-Chlorophenyl)benzylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12ClN/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H,15H2/t13-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | (R)-(4-clorofenil)-fenilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 217.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0658 |