Learn More
(R)-(+)-4-(Clorometilo)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano, 98 %, ACROS Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolane |
| Densidad | 1.1030g/mL |
| Punto de ebullición | 63°C (37.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 51°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Gravedad específica | 1.103 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.6 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.