Learn More
Clorhidrato de (R)-4-bromofenilefrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-4-Bromo Phenylephrine Hydrochloride |
| CAS | 1391068-15-7 |
| Fórmula molecular | C9H13BrClNO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (R)-4-Bromo-3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol Hydrochloride, (R)4-Bromophenylephrine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12BrNO2.ClH/c1-11-5-9(13)6-2-3-7(10)8(12)4-6;/h2-4,9,11-13H,5H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CNC[C@H](O)c1ccc(Br)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-5-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 282.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.9818 |