Learn More
Ácido (R)-4-Boc-morfolina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421949 250 mg 250 miligramos
15411949 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64654.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 869681-70-9 | C10H17NO5 | 231.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869681-70-9
Fórmula molecular C10H17NO5
Peso molecular (g/mol) 231.248
Número MDL MFCD04114909
Clave InChI KVXXEKIGMOEPSA-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-4-tert-butoxycarbonyl morpholine-3-carboxylic acid, r-4-boc-morpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-3 r-morpholinecarboxylic acid, r-morpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, r-n-boc-morpholine-3-carboxylic acid, r-4-n-boc-3-morpholinecarboxylic acid, r-4-boc-morpholine-3-carboxylicacid, 3r-4-tert-butoxycarbonyl morpholine-3-carboxylic acid, 3,4-morpholinedicarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl ester, 3r, ambotzbaa5270
PubChem CID 1512538
Nombre IUPAC Ácido (3R)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]morfolina-3-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCOCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-4-Boc-morpholine-3-carboxylic acid
Punto de fusión 181°C
Color Blanco
Número UN UN2811
Beilstein 10254221
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo