Learn More
Ácido (R)-4-(boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479398 5 g 5 g
15498036 250 mg 250 miligramos
15469398 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15479398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62954.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 114360-56-4 | C24H28N2O6 | 440.496 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114360-56-4
Fórmula molecular C24H28N2O6
Peso molecular (g/mol) 440.496
Número MDL MFCD00798647
Clave InChI LIWKOFAHRLBNMG-HXUWFJFHSA-N
Sinónimo fmoc-d-dab boc-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-g-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, 2r-4-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-gamma-t-butyloxycarbonyl-d-2,4-diaminobutyric acid, ambotzfaa1317, fmoc-4-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, n-, a-fmoc-n-, a-boc-d-2,4-diaminobutyricacid, n-a-fmoc-n-gamma-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, 2r-4-boc-amino-2-fmoc-amino-butanoic acid
PubChem CID 7021129
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.49
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo