Learn More
Sal diciclohexilamónica del ácido (R)-4-benziloxicarbonilamino-2-(boc-amino)butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425575 5 g 5 g
15435575 250 mg 250 miligramos
15415575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15425575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62817.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101854-42-6 | Molecular Formula: C29H47N3O6 | Molecular Weight: 533.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101854-42-6
Fórmula molecular C29H47N3O6
Peso molecular (g/mol) 533.71
Número MDL MFCD00798628
Clave InChI CBSVEVKFQHTZSP-BTQNPOSSSA-N
Sinónimo boc-d-dab z-oh.dcha, dicyclohexylamine r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, boc-d-dab z-oh*dcha, n-boc-n'-cbz-d-2,4-diaminobutyric acid dicyclohexylamine salt, r-2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-4-phenylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, dicyclohexylamine, n-a-boc-n-?-z-d-2,4-diaminobutyric aciddicyclohexylaminesalt, 2r-4-benzyloxycarbonylamino-2-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid; n-cyclohexylcyclohexanamine, 2r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1, 2r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid; dicha
PubChem CID 45357174
Nombre IUPAC Ácido n-ciclohexilciclohexanamina;(2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.7
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido