Learn More
(R)-4-bencil-3-((R)-2-metilbut-3-enoil)oxazolidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-4-Benzyl-3-((R)-2-methylbut-3-enoyl)oxazolidin-2-one |
| CAS | 866994-23-2 |
| Fórmula molecular | C15H17NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (4R)-3-[(2R)-2-Methyl-1-oxo-3-butenyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (4R)-3-[(2R)-2-Methyl-1-oxo-3-buten-1-yl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO3/c1-3-11(2)14(17)16-13(10-19-15(16)18)9-12-7-5-4-6-8-12/h3-8,11,13H,1,9-10H2,2H3/t11-,13-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](C=C)C(=O)N1[C@@H](COC1=O)CC2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-bencil-3-[(2R)-2-metilbut-3-enoil]-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 259.3 |