Learn More
(R)-(-)-4-Bencil-3-propionil-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 131685-53-5 |
| Fórmula molecular | C13H15NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (R)-3-(1-Oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, (4R)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one, (4R)-4-Benzyl-3-propionyl-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-3-(1-Oxopropyl)-4-benzyl-2-oxazolidinone, (R)-4-Benzyl-3-propionyl-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-4-Benzyl-3-propionyl-oxazolidin-2-one, (R)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1 |
| SMILES | CCC(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-bencil-3-propanoil-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 233.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1052 |