Learn More
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472788 25 g 25 g
11452788 1 g 1 g
11462788 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16770.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 102029-44-7 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinones are used in the enantioselective synthesis of beta-lactams and alpha-amino acids. End products can include asysmmetric single isomeric drugs of antitumor, anesthetic, antipasmodic products. Used in the synthesis of HIV protease inhibitors. An oxazolidinone used in chiral auxiliary asymetric synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las (R)-(+)-4-Bencil-2-oxazolidinonas se utilizan en la síntesis enantioselectiva de los betalactámicos y los alfa-aminoácidos. Los productos finales pueden incluir medicamentos isoméricos simples asimétricos de productos antitumorales, anestésicos y antipasmódicos. Utilizado en la síntesis de inhibidores de la proteasa del VIH. Oxazolidinona utilizada en la síntesis asométrica auxiliar quiral.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo.
Notas
Higroscópica. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102029-44-7
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.20
Número MDL MFCD00010846
Clave InChI OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-4-benzyl-2-oxazolidinone, r-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, r-4-benzyloxazolidin-2-one, 4r-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4r, r---4-benzyl-2-oxazolidinone, r-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one #
PubChem CID 2734969
Nombre IUPAC (4R)-4-benzhidril-1,3-oxazolidin-2-ona
SMILES O=C1N[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Spécification
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 86°C to 89°C
Beilstein 4782551
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Rotación óptica +64° (c=1 in Chloroform)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.