Learn More
Ácido (R)-4-amino-3-hidroxibutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid |
| CAS | 7013-07-2 |
| Fórmula molecular | C4H9NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (3R)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (-)-β-Hydroxy-GABA, (-)-γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, (3R)-(-)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (3R)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (3R)-4-Azaniumyl-3-hydroxybutanoate, (R)-(-)-3-Hydroxy-GABA, (R)-(-)-β-Hydroxy-GABA, (R)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (R)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (R)-4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, (R)-GABOB, L-γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, R-(-)-γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO3/c5-2-3(6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1 |
| SMILES | NC[C@H](O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R)-4-amino-3-hidroxibutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 119.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0582 |