Learn More
Ácido D-tartárico (R)-4-amino-1,1,3-trimetilindano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-4-Amino-1,1,3-trimethylindane D-Tartaric Acid |
| CAS | 1572401-84-3 |
| Fórmula molecular | C12H17N . C4H6O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (R)-1,1,3-Trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-amine (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic Acid, (R)-1,1,3-Trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-amine D-Tartaric Acid, (R)-4-Amino-1,1,3-trimethylindane D-Tartarate Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N.C4H6O6/c1-8-7-12(2,3)9-5-4-6-10(13)11(8)9;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h4-6,8H,7,13H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-;1-,2-/m10/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC(C)(C)c2cccc(N)c12.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanodioico; (3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidroinden-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 325.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.1525 |