Learn More
(R)-4,5-Dehidropregabalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-4,5-Dehydro Pregabalin |
| CAS | 1101167-84-3 |
| Fórmula molecular | C8H15NO2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (3R)-3-(Aminomethyl)-5-methyl-4-hexenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h3,7H,4-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | C/C(C)=C/[C@H](CN)CC(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 157.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1103 |