Learn More
(R)-4-(2-hidroximetilpirrolidin-1-il)-2-trifluorometilbenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-4-(2-Hydroxymethylpyrrolidin-1-yl)-2-trifluoromethylbenzonitrile |
| CAS | 869643-66-3 |
| Fórmula molecular | C13H13F3N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-[(2R)-2-(Hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 4-[2(R)-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-2-trifluoromethylbenzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13F3N2O/c14-13(15,16)12-6-10(4-3-9(12)7-17)18-5-1-2-11(18)8-19/h3-4,6,11,19H,1-2,5,8H2/t11-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1CCCN1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[(2R)-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]-2-(trifluorometil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 270.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.098 |