Learn More
(R)-(-)-4-(2,3-epoxipropoxi)carbazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole |
| CAS | 95093-96-2 |
| Fórmula molecular | C15 H13 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2/t10-/m1/s1 |
| SMILES | C(Oc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)[C@H]4CO4 |
| Nombre IUPAC | 4-[[(2R)-oxiran-2-il]metoxi]-9H-carbazol |
| Peso molecular (g/mol) | 239.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0946 |