Learn More
(R)-4-(1-Hidroxietil)piridina, 99+ %, (99+ % EE), Thermo Scientific™
Código de producto. 10116753 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10116753 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10208993 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10116753 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393362500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
CAS 27854-88-2
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.15
Número MDL MFCD00077865
Clave InChI HVOAMIOKNARIMR-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-+-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, r-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, 1r-1-pyridin-4-ylethanol, r-1-pyridin-4-yl-ethanol, 1r-1-4-pyridyl ethanol
PubChem CID 11804747
Nombre IUPAC (1R)-1-piridin-4-iletanol
SMILES CC(C1=CC=NC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67°C to 70°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 99.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica +58.50° (20°C c=1,chloroform)
Rotación específica + 58.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación