Learn More
(R)-4-(1-Aminoetil)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429428 1 g 1 g
15449428 250 mg 250 miligramos
15439428 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63001.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 134855-89-3 | C8H12BrNO | 218.094 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134855-89-3
Fórmula molecular C8H12BrNO
Peso molecular (g/mol) 218.094
Número MDL MFCD03844647
Clave InChI PZBBMKOZPQAHRA-RGMNGODLSA-N
Sinónimo s-4-1-amino-ethyl-phenol hydrobromid, s---1-4-hydroxyphenyl ethylamine hydrobromide
PubChem CID 49758827
Nombre IUPAC 4-[(1S)-1-aminoetil]fenol;hidrobromuro
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)O)N.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-4-(1-Aminoethyl)phenol
Color Blanco
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido