Learn More
BUCHI Sistemas R-300 con elevación electrónica: 1000 ml
Código de producto. 15521270 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
F-305: Capacidad de enfriamiento de 550 W (a 15 °C [de -10 °C a +25 °C])
F-308: Capacidad de enfriamiento de 900 W (a 15 °C [-10 °C a +25 °C])
Sin enfriador recirculante
Tipo de conjunto de vidrio:
Trampa en frío (el condensador y el matraz receptor están recubiertos de P+G-LT)
Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G)
Pantalla:
I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox)
I-300, con botella Woulff (incluye VacuBox)
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tipo de conjunto de vidrio Pantalla unitSize
15521270 F-308: Capacidad de enfriamiento de 900 W (a 15 °C [-10 °C a +25 °C]) Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) I-300, con botella Woulff (incluye VacuBox) cada uno
15415875 Sin enfriador recirculante Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) cada uno
15435875 F-305: Capacidad de enfriamiento de 550 W (a 15 °C [de -10 °C a +25 °C]) Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) I-300, con botella Woulff (incluye VacuBox) cada uno
15455875 F-305: Capacidad de enfriamiento de 550 W (a 15 °C [de -10 °C a +25 °C]) Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) cada uno
15511270 F-308: Capacidad de enfriamiento de 900 W (a 15 °C [-10 °C a +25 °C]) Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) cada uno
15581260 Sin enfriador recirculante Trampa en frío (el condensador y el matraz receptor están recubiertos de P+G-LT) I-300, con botella Woulff (incluye VacuBox) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15521270 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11SR300211VS21
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cumple las expectativas más exigentes de comodidad y versatilidad. Su diseño modular permite la ampliación de la Rotavapor R-300 a un sistema totalmente integrado donde una interfaz central regula cada componente.
  • El R-300 cumple las expectativas más exigentes de comodidad y versatilidad
  • Su diseño modular permite la ampliación de la Rotavapor R-300 a un sistema totalmente integrado donde una interfaz central regula cada componente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Elevación electrónica
Tensión 220/240 V
Capacidad (métrico) 1000 mL
Velocidad 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De ambiente a 95 °C
Pantalla I-300, con botella Woulff (incluye VacuBox)
Incluye F-308: Capacidad de enfriamiento de 900 W (a 15 °C [-10 °C a +25 °C])
Tipo de conjunto de vidrio Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G)
Tipo Sistema de rotavapor
Junta cónica estándar SJ 29/32