Learn More
Ácido (R)-3-((terc-butoxicarbonil)amino)-4-(2,4,5-trifluorofenil)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid |
| CAS | 486460-00-8 |
| Fórmula molecular | C15 H18 F3 N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzenebutanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2,4,5-trifluoro-, (βR)-, (βR)-β-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2,4,5-trifluorobenzenebutanoic acid, (3R)-3-[(1,1-Dimethylethoxycarbonyl)amino]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid, (3R)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid, (3R)-3-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid, (R)-3-(((tert-Butoxy)carbonyl)amino)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid, (R)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid, (R)-3-[(tert-Butyloxycarbonyl)amino]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18F3NO4/c1-15(2,3)23-14(22)19-9(6-13(20)21)4-8-5-11(17)12(18)7-10(8)16/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)Cc1cc(F)c(F)cc1F |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-(2,4,5-trifluorofenil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 333.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.1188 |