Learn More
(R)-3-((S)-5-(4-Fluorofenil)-5-hidroxipentanoil)-4-feniloloxazolidina-2-one, TRC
Código de producto. 30394973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394973 50 mg
30399530 100 mg
30390057 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59772050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 404874-94-8
Fórmula molecular C20H20FNO4
Peso molecular (g/mol) 357.38
Sinónimo 3-[(5S)-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl]-(4R)-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
Nombre IUPAC (R)-3-((S)-5-(4-fluorofenil)-5-hidroxipentanoil)-4-feniloloxazolidina-2-una
SMILES O=C(N1C(OC[C@H]1C2=CC=CC=C2)=O)CCC[C@H](O)C3=CC=C(F)C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-((S)-5-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl)-4-phenyloxazolidin-2-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17-18,23H,4,7-8,13H2/t17-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.14