Learn More
Clorhidrato de R-(-)-3-quinuclidinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R-(-)-3-Quinuclidinol Hydrochloride |
| CAS | 42437-96-7 |
| Fórmula molecular | C7H14ClNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol Hydrochloride, (R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol Hydrochloride, (3R)-3-Quinuclidinol Hydrochloride, (R)-(-)-3-Hydroxyquinuclidinium Chloride, (R)-3-Quinuclidinol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6-7,9H,1-5H2;1H/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.O[C@H]1CN2CCC1CC2 |
| Nombre IUPAC | (3R)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 163.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0764 |