Learn More
Clorhidrato de (R)-3-pirrolidinol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11966731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11966731 10 g 10 g
11956731 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11966731 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 442100100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 104706-47-0
Fórmula molecular C4H9NO·ClH
Peso molecular (g/mol) 123.58
Clave InChI QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Sinónimo r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, r---3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-3-hydroxypyrrolidine hcl, r-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3r-pyrrolidinol hydrochloride, r-+-3-pyrrolidinol hydrochloride
PubChem CID 2759336
Nombre IUPAC (3R)-pirrolidin-3-ol;clorhidrato
SMILES C1CNCC1O.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
Punto de fusión 102°C to 107.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Rotación específica -7.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.58
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.