Learn More
(R)-(+)-3-Pirrolidinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10104211 1 g Frasco de vidrio 1 g
10663562 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10104211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344570010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2799-21-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2799-21-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00145220
Clave InChI JHHZLHWJQPUNKB-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r-3-hydroxypyrrolidine, r-pyrrolidin-3-ol, r-3-pyrrolidinol, 3r-pyrrolidin-3-ol, 3r-3-pyrrolidinol, r-hydroxypyrrolidine, r-+-3-hydroxypyrrolidine, r-hp, 3-pyrrolidinol, 3r, 3r-pyrrolidinol
PubChem CID 2759337
Nombre IUPAC (3R)-pirrolidin-3-ol
SMILES C1CNCC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Pyrrolidinol
Densidad 1.0480g/mL
Punto de ebullición 108°C to 110°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4870 to 1.491
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.048
Condición de rotación específica +6° (20°C C=3.5,CH3OH)
Rotación específica + 6
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • R-(+)-3-Pyrrolidinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.