Learn More
Clorhidrato de (R)-(-)-3-piperidinamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10361970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10361970 250 mg 250 MG
10431250 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10361970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436412500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 334618-23-4
Fórmula molecular C5H12N2·2ClH
Peso molecular (g/mol) 173.09
Clave InChI GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
Sinónimo r-3-aminopiperidine dihydrochloride, r-piperidin-3-amine dihydrochloride, r---3-aminopiperidine dihydrochloride, r-3-piperidinamine dihydrochloride, 3r-piperidin-3-amine dihydrochloride, r-3-amino-piperidine dihydrochloride, r---3-aminopiperidine 2hcl, r-3-aminopiperidine 2hcl, r-3-amino piperidine dihcl
PubChem CID 16211333
Nombre IUPAC (3R)-piperidin-3-amina; clorhidrato
SMILES C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 207.5°C to 211.5°C
Color Claro a blanco
Análisis elemental 33.5 to 35.9% C, 15.5 to 16.8% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Rotación específica -1° to -3° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.