Learn More
(R)-3-metilpirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-Methylpyrrolidine |
| CAS | 69498-24-4 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3R)-3-Methylpyrrolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11N/c1-5-2-3-6-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CCNC1 |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-metilpirrolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 85.147 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.089 |