Learn More
Clorhidrato de (R)-3-metilmorfolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15545216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15545216 1 g 1 g
15509911 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15545216 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456780010
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 953780-78-4 | C5H11NO·ClH | 137.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953780-78-4
Fórmula molecular C5H11NO·ClH
Peso molecular (g/mol) 137.61
Clave InChI MSOCQCWIEBVSLF-NUBCRITNSA-N
Sinónimo r-3-methylmorpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine hydrochloride, c5h11no.clh, ksc494m2h, r-3-methylmorpholin hydrochloride, r-3-methylmorpholinehydrochloride, r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 57356922
Nombre IUPAC (3R)-3-metilmorfolina; clorhidrato
SMILES CC1COCCN1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Punto de fusión 126.0°C to 128.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Cantidad 1 g
Rotación específica 1.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.