Learn More
(R)-(+)-3-metilciclopentanona, TRC
Código de producto. 30472943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472943 500 mg 500 miligramos
30469718 250 mg 250 miligramos
30470372 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM479038500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6672-30-6
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Sinónimo (3R)-3-Methylcyclopentanone, (+)-3-Methylcyclopentanone, (3R)-3-Methylcyclopentan-1-one, (R)-3-Methylcyclopentanone
Nombre IUPAC (3R)-3-metilciclopentán-1-ona
SMILES C[C@@H]1CCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Methylcyclopentanone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0732