Learn More
Isocianato de (R)-(-)-3-metil-2-butilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15449149 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15449149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20241.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Methyl-2-butyl isocyanate
CAS 745783-84-0
Densidad 0.88
Punto de ebullición 124°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Fórmula molecular C6H11NO
Índice de refracción 1.411
Número MDL MFCD05664086
Cantidad 1 g
Número UN UN3080
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo r---3-methyl-2-butyl isocyanate, 2r-2-isocyanato-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylisocyanate
Clave InChI UCSWKSXDJYECKQ-ZCFIWIBFSA-N
Rotación óptica −29° (c=1 in Dichloromethane)
SMILES CC(C)C(C)N=C=O
Nombre IUPAC (2R)-2-isocianato-3-metilbutano
Peso molecular (g/mol) 113.16
PubChem CID 7018273
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 97%