Learn More
(R)-(-)-3-Metil-2-butanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383136 250 mg 250 miligramos
11373136 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11008.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1572-93-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(-)-3-metil-2-butanol se utiliza como intermedio farmacéutico y como disolvente e intermediario en la fabricación de otros productos químicos orgánicos.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1572-93-6
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00065949
Clave InChI MXLMTQWGSQIYOW-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo 2r-3-methylbutan-2-ol, r---3-methyl-2-butanol, 2-butanol, 3-methyl-, 2r, r-3-methyl-2-butanol, r-3-methylbutan-2-ol, 2r-3-methyl-2-butanol, r---isopropyl methyl carbinol, unii-2nk7o363q6 component, unii-93ff0f303r component
PubChem CID 638099
Nombre IUPAC (2R)-3-metilbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Methyl-2-butanol
Punto de ebullición 112°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN1105
Beilstein 3535088
Rotación óptica −5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza ≥98%