Learn More
(R)-3-Metil-2-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)butanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-Methyl-2-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butanenitrile |
| CAS | 57103-47-6 |
| Fórmula molecular | C11 H19 N O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO6/c1-5(2)6(3-12)17-11-10(16)9(15)8(14)7(4-13)18-11/h5-11,13-16H,4H2,1-2H3/t6-,7+,8+,9-,10+,11+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C#N |
| Nombre IUPAC | (2R)-3-metil-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxibutanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 261.272 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.121 |