Learn More
(R)-3-Isopropil-2,5-dimetoxi-3,6-dihidropirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492456 1 mL 1 ml
15482456 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56077.XF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109838-85-9 | C9H16N2O2 | 184.239 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-3-Isopropil-2,5-dimetoxi-3,6-dihidropirazinaquiral auxiliar para la síntesis de α-aminoácidos. Es un inhibidor de la actividad antitumoral.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y etanol
Notas
Almacenar a – 20 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes. Higroscópico. Mantener en atmósfera inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109838-85-9
Fórmula molecular C9H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 184.239
Número MDL MFCD00040565
Clave InChI FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2r, r-2,5-dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazine, 2r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpiperazine, 2r-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine, 2r---2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
PubChem CID 736066
Nombre IUPAC (2R)-3,6-dimetoxi-2-propan-2-il-2,5-dihidropirazina
SMILES CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
Densidad 1.028
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Cantidad 1 mL
Beilstein 3542790
Información de solubilidad Soluble in Chloroform and Ethanol
Rotación óptica −102° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 98%