Learn More
(R)-(-)-3-Hidroxitetrahidrofurano, TRC
Código de producto. 30392628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30392628 1 g
1 options
Código de producto. 30392628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9577601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
CAS 86087-24-3
Fórmula molecular C4H8O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (3R)-Tetrahydro-3-furanol, (R)-Tetrahydro-3-furanol, (-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (3R)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-(-)-Tetrahydrofuran-3-ol, (R)-(-)-Tetrahydrofuran-3-ol, (R)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-Tetrahydro-3-furanol, (R)-Tetrahydrofuran-3-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1CCOC1
Nombre IUPAC (3R)-Oxolan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 88.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524