Learn More
(R)-(-)-3-hidroxitetrahidrofurano, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15452768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15452768 250 mg 250 miligramos
15432768 1 g 1 g
15442768 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56307.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86087-24-3
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00067101
Clave InChI XDPCNPCKDGQBAN-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r---3-hydroxytetrahydrofuran, r-tetrahydrofuran-3-ol, r-3-hydroxytetrahydrofuran, 3r-oxolan-3-ol, 3r-tetrahydrofuran-3-ol, r-+-3-hydroxytetrahydrofuran, r-tetrahydro-furan-3-ol, 3-furanol, tetrahydro-, 3r, pubchem7071, 2-furanyl,tetrahydro-3-hydroxy-, r-9ci
PubChem CID 641512
Nombre IUPAC (3R)-Oxolan-3-ol
SMILES C1COCC1O
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Densidad 1.097
Cantidad 250 mg
Índice de refracción 1.45
Punto de ebullición 181°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 98%