Learn More
Clorhidrato de (R)-(-)-3-hidroxipirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 104706-47-0 |
| Fórmula molecular | C4H10ClNO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (3R)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (3R)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (R)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-Pyrrolidin-3-ol Hydrochloride, 3-(R)-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.O[C@@H]1CCNC1 |
| Nombre IUPAC | (3R)-pirrolidin-3-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 123.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0451 |