Learn More
Clorhidrato de (R)-3-hidroxipirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15479477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479477 1 g 1 g
15489477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52743.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de (R)-3-hidroxipirrolidina se utiliza como un intermedio de darifenacina.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104706-47-0
Fórmula molecular C4H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 123.58
Número MDL MFCD00191570
Clave InChI QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Sinónimo r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, r---3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-3-hydroxypyrrolidine hcl, r-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3r-pyrrolidinol hydrochloride, r-+-3-pyrrolidinol hydrochloride
PubChem CID 2759336
Nombre IUPAC (3R)-pirrolidin-3-ol;clorhidrato
SMILES C1CNCC1O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Punto de fusión 104°C to 107°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4450078
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Rotación óptica −7.6° (c=3.5 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.58
Porcentaje de pureza 97%