Learn More
(R)-(+)-3-hidroxipirrolidina, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378856 1 g 1 g
11388856 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19499.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2799-21-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine is used in the enantioselective addition of diethylzinc to aromatic aldehydes leading to optically active secondary alcohols. Also used to prepare-κ-opioid receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(+)-3-la hidroxipirrolidina se utiliza en la adición enantioselectiva de dietilzinc a aldehídos aromáticos que conducen a alcoholes secundarios ópticamente activos. También se usa para preparar agonistasκde los receptores opioides.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Almacenar bajo gas inerte. Es sensible a la humedad. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Es higroscópico y sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2799-21-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.122
Número MDL MFCD00145220
Clave InChI JHHZLHWJQPUNKB-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r-3-hydroxypyrrolidine, r-pyrrolidin-3-ol, r-3-pyrrolidinol, 3r-pyrrolidin-3-ol, 3r-3-pyrrolidinol, r-hydroxypyrrolidine, r-+-3-hydroxypyrrolidine, r-hp, 3-pyrrolidinol, 3r, 3r-pyrrolidinol
PubChem CID 2759337
Nombre IUPAC (3R)-pirrolidin-3-ol
SMILES C1CNCC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
Punto de fusión 15°C
Densidad 1.048
Punto de ebullición 108°C to 110°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Índice de refracción 1.49
Cantidad 1 g
Beilstein 5376132
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Rotación óptica +6.5° (c=3.5 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-3-Pyrrolidinol