Learn More
Clorhidrato (R)-(+)-3-hidroxipiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703932 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10703932 1 g 1 g
10260220 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10703932 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434470010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 198976-43-1 | C5H12ClNO | 137.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198976-43-1
Fórmula molecular C5H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 137.61
Número MDL MFCD00192221
Clave InChI VLECDMDGMKPUSK-NUBCRITNSA-N
Sinónimo r-3-hydroxypiperidine hydrochloride, r-piperidin-3-ol hydrochloride, 3r-piperidin-3-ol hydrochloride, r-+-3-hydroxypiperidine hydrochloride, r-3-hydroxypiperidine hydrocloride, r-3-hydroxypiperidine hcl, r-+-3-piperidinol hydrochloride, r-3-hydroxylpiperidine hydrochloride, 3r-3-piperidinol hydrochloride, r-3-piperidinol hydrochloride
PubChem CID 2759333
Nombre IUPAC (3R)-piperidin-3-ol; clorhidrato
SMILES C1CC(CNC1)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 134°C to 138°C
Color Blanco
Análisis elemental 42.18 to 44.73%, 9.92 to 10.43%
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 1 g
Rotación específica + 7.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.