Learn More
Clorhidrato de (R)-(+)-3-hidroxipiperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15452936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452936 250 mg 250 miligramos
15483388 1 g 1 g
15493388 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56847.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198976-43-1
Fórmula molecular C5H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 137.607
Número MDL MFCD00192221
Clave InChI VLECDMDGMKPUSK-NUBCRITNSA-N
Sinónimo r-3-hydroxypiperidine hydrochloride, r-piperidin-3-ol hydrochloride, 3r-piperidin-3-ol hydrochloride, r-+-3-hydroxypiperidine hydrochloride, r-3-hydroxypiperidine hydrocloride, r-3-hydroxypiperidine hcl, r-+-3-piperidinol hydrochloride, r-3-hydroxylpiperidine hydrochloride, 3r-3-piperidinol hydrochloride, r-3-piperidinol hydrochloride
PubChem CID 2759333
Nombre IUPAC (3R)-piperidin-3-ol; clorhidrato
SMILES C1CC(CNC1)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Cantidad 250 mg
Rotación óptica +8.6° (c=2 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.61
Porcentaje de pureza 98%