Learn More
Sal de potasio del ácido (R)-3-hidroxiisobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-Hydroxyisobutyric Acid Potassium Salt |
| CAS | 1402046-49-4 |
| Fórmula molecular | C4H7KO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-hydroxy-2-methylpropanoic Acid Potassium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3.K/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1 |
| SMILES | OC[C@@H](C)C(O[K])=O |
| Nombre IUPAC | potasio;(2R)-3-hidroxi-2-metilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 142.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0032 |