Learn More
Éster metílico del ácido (R)-3-hidroxiisobutírico, TRC
Código de producto. 30408438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30408438 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30408438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94355825G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Hydroxyisobutyric Acid Methyl Ester
CAS 72657-23-9
Fórmula molecular C5 H10 O3
Cantidad 25 g
Sinónimo Propanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, (2R)-, Propanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, (R)-, (-)-(R)-Roche ester, (-)-Methyl β-hydroxyisobutyrate, (2R)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, (R)-(-)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, (R)-Methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate, (R)-Roche ester, (R)-Roche ester, Methyl (2R)-3-hydroxy-2-methylpropanoate, Methyl (2R)-3-hydroxy-2-methylpropionate, Methyl (R)-(-)-3-hydroxy-2-methylpropionate, Methyl (R)-(-)-3-hydroxy-2-methylpropionate, Methyl (R)-3-hydroxy-2-methylpropanoate, Methyl (R)-3-hydroxy-2-methylpropanoate, Methyl (R)-3-hydroxy-2-methylpropionate, Methyl (R)-3-hydroxyisobutanoate, Methyl (R)-β-hydroxyisobutyrate, R-(-)-Roche ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H](C)CO
Nombre IUPAC metil (2R)-3-hidroxi-2-metilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 118.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063