Learn More
Éster metílico del ácido (R)-3-hidroxidecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R-(3)-Hydroxydecanoic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 56618-58-7 |
| Fórmula molecular | C11H22O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22O3/c1-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11(13)14-2/h10,12H,3-9H2,1-2H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-hidroxidecanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 202.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1569 |