Learn More
Sal sódica del ácido (R)-(-)-3-hidroxibutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-3-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt |
| CAS | 13613-65-5 |
| Fórmula molecular | C4 H7 O3 . Na |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Butanoic acid, 3-hydroxy-, sodium salt (1:1), (3R)- (ACI), Butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, (3R)- (9CI), Butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, (R)- (ZCI), Butyric acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, D-(-)- (8CI), (R)-(-)-Sodium 3-hydroxybutyrate, KTX 0101, Sodium (R)-3-hydroxybutanoate, Sodium (R)-3-hydroxybutyrate, Sodium D-β-hydroxybutyrate, Sodium R-3-hydroxybutyrate, (R)-3-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@@H](O)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(3R)-3-hidroxibutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 126.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0293 |