Learn More
(R)-3-Hydroxybutanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16405467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16405467 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16405467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW051723
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress (R)-3-Hydroxybutanoic acid is a metabolite, and converted from acetoacetic acid catalyzed by 3-hydroxybutyrate dehydrogenase. (R)-3-Hydroxybutanoic acid has applications as a nutrition source and as a precursor for vitamins, antibiotics and pheromones.
(R)-3-Hydroxybutanoic acid is a metabolite, and converted from acetoacetic acid catalyzed by 3-hydroxybutyrate dehydrogenase. (R)-3-Hydroxybutanoic acid has applications as a nutrition source and as a precursor for vitamins, antibiotics and pheromones.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Hydroxybutanoic acid
Forma física Solid-Liquid Mixture
CAS 625-72-9
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H8O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo (R)-(-)-3-Hydroxybutanoic acid (R)-3-Hydroxybutyric acid
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (960.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](O)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 104.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.1
Porcentaje de pureza 97.0%