Learn More
(R)-3-Ácido Hidroximirístico, TRC
Código de producto. 30137246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137246 100 mg 100 miligramos
30137144 50 mg 50 miligramos
30008833 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28715-21-1
Fórmula molecular C14 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 244.37
Nombre IUPAC (3R)-3-ácido hidroxitetradecanoico
SMILES CCCCCCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Hydroxymyristic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)/t13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2038