Learn More
Éster metílico del ácido (R)-3-hidroximirístico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R-(3)-Hydroxymyristic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 76062-97-0 |
| Fórmula molecular | C15 H30 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h14,16H,3-13H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil (3R)-3-hidroxitetradecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 258.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.2195 |