Learn More
Éster metílico del ácido (R)-3-hidroximirístico, TRC
Código de producto. 30406247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30406247 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30406247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948508100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material R-(3)-Hydroxymyristic Acid, Methyl Ester
CAS 76062-97-0
Fórmula molecular C15 H30 O3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h14,16H,3-13H2,1-2H3/t14-/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)OC
Nombre IUPAC metil (3R)-3-hidroxitetradecanoato
Peso molecular (g/mol) 258.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.2195
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.